Key Documents
GF32642669
Nitinol alloy, Ni55Ti45
5m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205101
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 326-426-69
L × diam.
5 m × 0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)