Key Documents
GF98944958
Nitinol alloy, Ni55Ti45
2m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205101
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 989-449-58
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)