Documenti fondamentali
GF55626778
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 0.5 m, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205042
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 556-267-78
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)