Documenti fondamentali
GF93322010
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT025130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 933-220-10
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)