GF92889387
Lead
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
PB006022
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-893-87
Resistività
20.65 μΩ-cm
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)