GF91818265
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 0.020mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI055105
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 918-182-65
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)