Documenti fondamentali
GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.025 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 2 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
NI800250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 912-591-41
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)