GF87981564
Manganese
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, permanent polyester support, 98.7%
Sinonimo/i:
Manganese, MN000110
Saggio
≥98.7%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 879-815-64
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | GF71274258 | GF41418378 | GF33640860 |
---|---|---|---|
Goodfellow 879-815-64 | Goodfellow 712-742-58 | Goodfellow 414-183-78 | Goodfellow 336-408-60 |
≥98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.70% |
185 μΩ-cm, 20°C | 185 μΩ-cm, 20°C | 185 μΩ-cm, 20°C | 185 μΩ-cm, 20°C |
1244 °C (lit.) | 1244 °C (lit.) | 1244 °C (lit.) | 1244 °C (lit.) |
7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)