GF86911072
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, Fe64%/Ni36%, thickness 25 mm, size 52 × 52 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE023280
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 869-110-72
Misura
52 × 52 mm
Spessore
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)