Documenti fondamentali
2631105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
Splitless for AutoSystem
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
Lungh. × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26311054061833406878