GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
SI536015
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-688-00
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
0.02 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)