Documenti fondamentali
GF83854828
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, black
Sinonimo/i:
ST323200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 838-548-28
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)