Key Documents
GF82951184
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinonimo/i:
BU396311
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-511-84
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)