GF82917401
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm rod, 20mm diameter
Sinonimo/i:
AL017920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 829-174-01
L × diam.
200 mm × 20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82917401-5EA | 4061831008210 |
GF82917401-10EA | 4061829936556 |
GF82917401-1EA | 4061825453873 |
GF82917401-2EA | 4061829957834 |