Documenti fondamentali
GF82864446
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 100 mm, L 100 mm
Sinonimo/i:
ET327980
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-644-46
Lunghezza
100 mm
Diametro
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)