GF57738404
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
ET327910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 577-384-04
Lunghezza
500 mm
Diametro
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)