Key Documents
GF80534831
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
200mm rod, 16mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NK247920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 805-348-31
L × diam.
200 mm × 16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)