GF57881043
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
50mm rod, 16mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NK247920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 578-810-43
L × diam.
50 mm × 16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)