GF80116950
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade mx002
Sinonimo/i:
ME316303
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 801-169-50
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)