GF69297687
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ME311100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 692-976-87
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69297687-10EA | 4061825016924 |
GF69297687-1EA | 4061825016931 |
GF69297687-20EA | 4061825016948 |
GF69297687-2EA | 4061825016955 |
GF69297687-5EA | 4061825016962 |