GF31603115
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx560m
Sinonimo/i:
ME316306
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 316-031-15
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)