Key Documents
GF78028421
Titanium
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
TI006022
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 780-284-21
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
75 (micron)
P. eboll.
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)