Documenti fondamentali
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
Sinonimo/i:
Titanium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
Numero indice EU:
231-142-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
1670 °C
Densità
4.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1260 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials