Documenti fondamentali
GF77628370
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 25 × 25 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE270310
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-283-70
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)