267546
Tungsten
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
W
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Quantità
- 50×50 mm (approximately 12 g)
- 100×100 mm (approximately 48 g)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.