GF76266423
Titanium
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, annealed, 99.6+%
Sinonimo/i:
Titanium, TI005130
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.6%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 762-664-23
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 1.0 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)