GF85069154
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
Sinonimo/i:
V 000270
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 850-691-54
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)