Documenti fondamentali
GF04146285
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.8%
Sinonimo/i:
V 000270
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
V
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141749
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-462-85
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.025 mm
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF04146285-1EA4061821031204
GF04146285-5EA4061821031228
GF04146285-10EA4061821031198
GF04146285-2EA4061821031211