GF74918885
Copper
foil, thickness 0.1 mm, length 1 m, coil width 1 mm
Sinonimo/i:
CU000548
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 749-188-85
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
1 mm
Spessore
0.1 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)