GF74714968
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.38mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU070475
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 747-149-68
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.38 mm