GF74687260
Alumina
rod, 20.0 mm diameter, length 50 mm, bulk density 0.78 g/cm3
Sinonimo/i:
AL607992
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 746-872-60
Lunghezza
50 mm
Diametro
20.0 mm
Densità bulk
0.78 g/cm3
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF74687260-1EA | 4061821151070 |
GF74687260-2EA | 4061821151087 |
GF74687260-5EA | 4061821151094 |