Key Documents
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, wall thickness 0.5 mm, length 85 mm
Sinonimo/i:
AL607062
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 847-466-50
Lunghezza
85 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.5 mm