GF73071514
Selenium
powder, 250 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 100 g
Sinonimo/i:
SE006010
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
gray
Saggio
99.95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 730-715-14
Resistività
1.2 μΩ-cm, 0°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
250 (micron)
P. ebollizione
684.9 °C (lit.)
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)