Documenti fondamentali
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
SE006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141910
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
gray
Saggio
99.95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-398-49
Resistività
1.2 μΩ-cm, 0°C
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. eboll.
684.9 °C (lit.)
Punto di fusione
217 °C (lit.)
Densità
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Selenium lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
GF10763456
Selenium
Selenium black 99+ for analysis EMSURE®
Supelco
1.07714
Selenium black 99+
Sulfur powder, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
414980
Sulfur