GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 729-553-01
Lunghezza
100 m
Diametro
0.08 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72955301-1EA | 4061821150868 |