GF21550890
Brass
foil, Cu 63%/Zn 37%, thickness 1.42 mm, size 25 × 25 mm, temper half hard
Sinonimo/i:
CU020500
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-508-90
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1.42 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)