Key Documents
GF72832192
Brass
wire, 0.08 mm diameter, Cu63%/Zn37%, length 2000 m, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 728-321-92
Lunghezza
2000 m
Diametro
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)