GF72510364
Rhodium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH005110
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 725-103-64
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.25 mm
P. ebollizione
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)