Documenti fondamentali
GF24172994
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT015120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-729-94
L × diam.
10 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)