GF70077764
Thoriated tungsten
wire, 0.38 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 5 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145440
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-777-64
Lunghezza
5 m
Diametro
0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)