Documenti fondamentali
GF45219922
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 452-199-22
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)