Key Documents
GF69908125
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.8 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
ES345930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 699-081-25
Lunghezza
20 m
Diametro
0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3