GF68759061
Palladium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000290
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-590-61
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.125 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)