267058
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
wire
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diametro
0.5 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.