Documenti fondamentali
GF70027286
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm, condition crystal
Sinonimo/i:
ST313400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-272-86
Misura
300 × 300 mm
Spessore
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)