GF69695511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
CO810250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 696-955-11
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.025 mm