Documenti fondamentali
GF68843964
Magnesium
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MG000340
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 688-439-64
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)