GF59557797
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FF215140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 595-577-97
L × diam.
10 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)