GF68388014
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
25m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI055141
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 683-880-14
L × diam.
25 m × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68388014-1EA | 4061825441627 |