Documenti fondamentali
GF68054878
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI025130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 680-548-78
L × diam.
20 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)